missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HSP90 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Clone: S08-8A1, Novus Biologicals™

Product Code. 18357974 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 μg
25 μg
Packungsgröße:
100µL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18357974 100 μg 100µL
18350322 25 μg 25µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18357974 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP315043100UL

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

HSP90 Monoclonal antibody specifically detects HSP90 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen HSP90
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone S08-8A1
Conjugate Unconjugated
Dilution Western Blot, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunofluorescence 10 μg/mL
Formulation 50nM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA with 0.01% Sodium Azide
Gene Alias FLJ31884, Heat shock 86 kDa, heat shock 90kD protein 1, alpha, heat shock 90kD protein 1, alpha-like 4, heat shock 90kD protein, alpha-like 4, heat shock 90kDa protein 1, alpha, heat shock protein 90kDa alpha (cytosolic), class A member 1, heat shock protein HSP 90-alpha, Hsp89, Hsp90, HSP90AHSP86, HSP90N, HSPC1HSP 86, HSPCAHSP89A, HSPCAL1, HSPCAL4, HSPN, LAP2, Renal carcinoma antigen NY-REN-38
Host Species Rabbit
Immunogen Recombinant protein of human HSP90 (Uniprot#: P07900 P08238)
Purification Method Affinity-purified
Quantity 100 μg
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cancer, Hypoxia, Membrane Trafficking and Chaperones
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 3320
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.