missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HSP90 beta Antibody (HSP90AB1/3951) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Product Code. 18391263 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 μg
Packungsgröße:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18391263 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18391263 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP308930

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

HSP90 beta Monoclonal specifically detects HSP90 beta in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry-Paraffin, Protein Array.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen HSP90 beta
Applications Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Peptide Array
Classification Monoclonal
Clone HSP90AB1/3951
Concentration 1 mg/mL
Conjugate Unconjugated
Dilution Western Blot : 1-2 ug/mL, Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 ug/mL, Protein Array
Formulation 10mM PBS
Gene Alias Heat shock 84 kDa, heat shock 90kD protein 1, beta, heat shock 90kDa protein 1, beta, heat shock protein 90kDa alpha (cytosolic), class B member 1, heat shock protein beta, heat shock protein HSP 90-beta, HSP 84, HSP84, HSP90-BETA, HSP90BHSP 90, HSPC2D6S182, HSPCBFLJ26984
Host Species Mouse
Immunogen Recombinant human HSP90 beta protein fragment (around aa581-704) (exact sequence is proprietary)
Purification Method Protein A or G purified
Quantity 100 μg
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cancer, Cellular Markers, ER Markers, Golgi Apparatus Markers, Hypoxia, Membrane Trafficking and Chaperones, Phospho Specific
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 3326
Target Species Human
Content And Storage Store at -20 to -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.