missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HSP40/DNAJB1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Novus Biologicals™

Product Code. 18321764 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18321764 20 μL 20µL
18372884 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18321764 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP30345820UL

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

HSP40/DNAJB1 Polyclonal specifically detects HSP40/DNAJB1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Knockout Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen HSP40/DNAJB1
Applications Western Blot, Immunofluorescence, KnockDown
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Formulation PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Gene Alias DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily B, member 1, DnaJ (Hsp40) homolog, subfmaily B, member 1, dnaJ homolog subfamily B member 1, DnaJ protein homolog 1, DNAJ1, hDj-1, HDJ1, Heat shock 40 kDa protein 1, heat shock 40kD protein 1, Heat shock protein 40, HSP40, HSPF1Hdj1, Human DnaJ protein 1, radial spoke 16 homolog B, RSPH16B, Sis1
Host Species Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-340 of human HSP40/DNAJB1 (NP_006136.1).
Purification Method Affinity purified
Quantity 20 μL
Regulatory Status RUO
Research Discipline DNA Repair, Golgi Apparatus Markers, Membrane Trafficking and Chaperones
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 3337
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.