missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HS3ST3A1 Antibody, Novus Biologicals™

Product Code. 18399539 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.05 mg
Conditionnement:
0.05mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18399539 0.05 mg 0.05mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18399539 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur H00009955B01P

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Polyclonal Antibody

HS3ST3A1 Polyclonal antibody specifically detects HS3ST3A1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen HS3ST3A1
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500
Formulation PBS (pH 7.4)
Gene Accession No. NP_006033.1
Gene Alias 3-OST-3A, 3OST3A1heparan sulfate glucosamine 3-O-sulfotransferase 3A1,30ST3A1heparin-glucosamine 3-O-sulfotransferase, EC 2.8.2, EC 2.8.2.30, h3-OST-3A, heparan sulfate (glucosamine) 3-O-sulfotransferase 3A1, Heparan sulfate 3-O-sulfotransferase 3A1, Heparan sulfate D-glucosaminyl 3-O-sulfotransferase 3A1, HS3ST3A
Host Species Mouse
Immunogen HS3ST3A1 (NP_006033.1, 1 a.a. - 406 a.a.) full-length human protein. MAPPGPASALSTSAEPLSRSIFRKFLLMLCSLLTSLYVFYCLAERCQTLSGPVVGLSGGGEEAGAPGGGVLAGGPRELAVWPAAAQRKRLLQLPQWRRRRPPAPRDDGEEAAWEEESPGLSGGPGGSGAGSTVAEAPPGTLALLLDEGSKQLPQAIIIGVKKGGTRALLEFLRVHPDVRAVGAEPHFFDRSYDKGLAWYRDLMPRTLDGQITMEKTPSYFVTREAPARISAMSKDTKLIVVVRDPVTRAISDYTQTLSKRPDIPTFESLTFKNRTAGLIDTSWSAIQIGIYAKHLEHWLRHFPIRQMLFVSGERLISDPAGELGRVQDFLGLKRIITDKHFYFNKTKGFPCLKKAEGSSRPHCLGKTKGRTHPEIDREVVRRLREFYRPFNLKFYQMTGHDFGWDG
Purification Method Protein A purified
Quantity 0.05 mg
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cancer, Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Endocrinology, Signal Transduction
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 9955
Target Species Human
Content And Storage Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.