missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HRD1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Novus Biologicals™

Product Code. 18383424 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantity:
20 μL
100 μL
Conditionnement:
100µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18383424 100 μL 100µL
18334956 20 μL 20µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18383424 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP302998100UL

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

HRD1 Polyclonal specifically detects HRD1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen HRD1
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Formulation PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Gene Alias E3 ubiquitin-protein ligase synoviolin, EC 6.3.2, HRD1EC 6.3.2.-, KIAA1810Synovial apoptosis inhibitor 1, MGC40372, synovial apoptosis inhibitor 1, synoviolin
Host Species Rabbit
Immunogen A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 500 to the C-terminus of human HRD1 (NP_757385.1).
Purification Method Affinity purified
Quantity 100 μL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Ubiquitin Proteasome Pathway
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 84447
Target Species Human, Mouse
Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.