missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HOXD9 Antibody (OTI2B1), Novus Biologicals Biologicals™

Mouse Monoclonal Antibody

Brand:  Novus Biologicals NBP3-44999-30ul

 View more versions of this product

Product Code. 30306297

  • £195.00 / 30µL

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Description

Description

HOXD9 Monoclonal antibody specifically detects HOXD9 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications

Specifications

HOXD9
Monoclonal
Unconjugated
PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
Mouse
>95%
RUO
3235
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
Purified
Western Blot
OTI2B1
Western Blot 1:500-2000
homeo box D9, homeobox D9, Homeobox protein Hox-4C, Homeobox protein Hox-5.2, homeobox protein Hox-D9, HOX4, Hox-4.3, mouse, homolog of, HOX4CHox-4.3, Hox-5.2
Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 109-352 of human HOXD9 (NP_055028) produced in E.coli.
30 μL
Primary
Human
Antibody
IgG1
Product Suggestions

Product Suggestions

Videos
SDS
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt