missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
HOXA5 Polyclonal specifically detects HOXA5 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spécification
Spécification
| Antigen | HOXA5 |
| Applications | Western Blot |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:MHSGRYGYGYNGMDLSVGRSGSGHFGSGERARSYAASASAAPAEPRYSQPATSTHSPQPDPLPCSAVAPSPGSDSHHGGKNSLSNSSGASADAGSTHISSREGVGTASGAEEDAPASSEQASAQSEPSPAPPAQPQIYPWMRKLHISHDN |
For Research Use Only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?