missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HOX11 Antibody, DyLight 550, Novus Biologicals™

Product Code. 18419346 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18419346 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18419346 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP281887R

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

HOX11 Polyclonal antibody specifically detects HOX11 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen HOX11
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate DyLight 550
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias homeo box 11 (T-cell lymphoma 3-associated breakpoint), homeo box-11 (T-cell leukemia-3 associated breakpoint, homologous to DrosophilaNotch), Homeobox protein Hox-11, HOX11T-cell leukemia, homeobox 1, Proto-oncogene TCL-3, T-cell leukemia homeobox 1, T-cell leukemia homeobox protein 1, T-cell leukemia/lymphoma protein 3, TCL3MGC163402
Host Species Rabbit
Immunogen HOX11 antibody was raised against a 16 amino acid peptide near the amino terminus of human HOX11. The immunogen is located within the first 50 amino acids of HOX11. Amino Acid Squence: MGPASRKQDGEYGLG
Purification Method Peptide affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cell Biology
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 3195
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.