missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HOGA1 Antibody, Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18374725 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18374725 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18374725 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP306562AF750

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

HOGA1 Polyclonal antibody specifically detects HOGA1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen HOGA1
Applications Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Alexa Fluor 750
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias 4-hydroxy-2-oxoglutarate aldolase 1, C10orf65, chromosome 10 open reading frame 65, DHDPS2, DHDPSLHP3, DHDPS-like protein, Dihydrodipicolinate synthase-like, dihydrodipicolinate synthase-like, mitochondrial, dihydrodipicolinate synthetase homolog 2, EC 4.1.3.16, FLJ37472, FLJ56960, N-acetylneuraminate pyruvate lyase 2 (putative), NPL2, Probable 2-keto-4-hydroxyglutarate aldolase, probable 4-hydroxy-2-oxoglutarate aldolase, mitochondrial, Probable KHG-aldolase, Protein 569272
Host Species Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human HOGA1 fragment.
Purification Method Antigen and protein A Affinity-purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 112817
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.