missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hoefer™ Combs for SE 250, SE 260, or miniVE Vertical Electrophoresis Units
Alle ansehen Cytiva ProdukteBeschreibung
Made from plastics that are highly resistant to acids, bases, and all commonly used buffer systems
- Lightweight
- Virtually unbreakable
Spezifikation
Spezifikation
| For Use With (Equipment) | SE 250, SE 260, MiniVE™ Vertical Electrophoresis System |
| Type | Comb |
| Material | PTFE |
| No. of Wells | 15 |
| Thickness (English) | 0.03 in. |
| Thickness (Metric) | 0.1 cm |
| Volume (Metric) Well | 2.9μL/ mm |
| Width (Metric) | 0.29 cm |
| Depth (English) | 0.51 in. |
| Depth (Metric) | 1.3 cm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?