missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ HO-1/HMOX1/HSP32 Native Protein

Product Code. 18391437 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 μg
200 μg
50 μg
Packungsgröße:
100µg
200µg
50µg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18391437 50 μg 50µg
18371367 200 μg 200µg
18389406 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18391437 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NBP31833050UG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Native Protein

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

For Use With (Application) SDS-PAGE, Western Blot
Formulation 20mM Tris pH7.5, 0.1mM EDTA, 0.1% triton x-100, 0.2% Na cholate, <50mM KCl
Gene ID (Entrez) 3162
Molecular Weight (g/mol) M.W. Theoretical: 33 kDa
Quantity 50 μg
Storage Requirements Store at -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
Gene Alias bK286B10, EC 1.14.99.3, heat shock protein, 32-kD, heme oxygenase (decycling) 1, HO, HO1, HO-1heme oxygenase 1, HSP32
Gene Symbol HMOX1
Research Category Apoptosis, Cellular Markers, ER Markers, Lipid and Metabolism
Purity or Quality Grade >85%
Protein HO-1/HMOX1/HSP32
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.