missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HNF-3 alpha/FoxA1 Antibody (FOXA1/1512), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-54576AF647
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
HNF-3 alpha/FoxA1 Monoclonal antibody specifically detects HNF-3 alpha/FoxA1 in Human, Rat (Negative) samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
Spezifikation
| HNF-3 alpha/FoxA1 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 647 | |
| forkhead box A1, Forkhead box protein A1, hepatocyte nuclear factor 3, alpha, hepatocyte nuclear factor 3-alpha, HNF-3A, HNF-3-alpha, HNF3ATCF-3A, MGC33105, TCF3A, Transcription factor 3A | |
| Recombinant human HNF-3 alpha/FoxA1 protein fragment (aa372-472) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P55317) | |
| 100 μg | |
| Breast Cancer, Cancer, Stem Cell Markers | |
| 3169 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| FOXA1/1512 | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Rat (Negative) | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur