missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HLCS Antibody, DyLight 405, Novus Biologicals™

Product Code. 18320152 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18320152 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18320152 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP299591V

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

HLCS Polyclonal specifically detects HLCS in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen HLCS
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate DyLight 405
Dilution Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias Biotin apo-protein ligase, biotin--protein ligase, EC 6.3.4.-, HCSholocarboxylase synthetase, EC 6.3.410holocarboxylase synthetase (biotin-(proprionyl-Coenzyme A-carboxylase(ATP-hydrolysing)) ligase), holocarboxylase synthetase (biotin-(proprionyl-CoA-carboxylase(ATP-hydrolysing)) ligase), holocarboxylase synthetase (biotin-[proprionyl-Coenzyme A-carboxylase(ATP-hydrolysing)] ligase)
Host Species Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of human HLCS.
Purification Method Antigen Affinity-purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 3141
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.