missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HLA DQ/DR/DP Antibody (HLA-Pan/6663), Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Product Code. 18331143
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18331143 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18331143 Lieferant Bio-Techne Lieferanten-Nr. NBP314091APC

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

HLA DQ/DR/DP Monoclonal antibody specifically detects HLA DQ/DR/DP in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen HLA DQ/DR/DP
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone HLA-Pan/6663
Conjugate APC
Formulation PBS
Gene Alias CD, CELIAC1DQ alpha 1 chain, DC-1 alpha chain, DQ-A1, FLJ27088, FLJ27328, GSE, HLA class II histocompatibility antigen, DQ(W3) alpha chain, HLA-DCA, HLA-DQA, leucocyte antigen DQA1, leukocyte antigen alpha chain, major histocompatibility complex, class II, DQ alpha 1, MGC149527, MHC class II antigen, MHC class II DQA1, MHC class II HLA-D alpha glycoprotein, MHC class II HLA-DQ-alpha-1, MHC class II surface glycoprotein, MHC HLA-DQ alpha
Host Species Mouse
Immunogen Priess human B cell line
Purification Method Protein A or G purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Adaptive Immunity, Asthma, Diabetes Research, Immunology
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 3117
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.