missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HIV-1 gp120 Antibody, FITC, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18395883 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
18395883 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18395883 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP306630F

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

HIV-1 gp120 Polyclonal antibody specifically detects HIV-1 gp120 in Virus samples. It is validated for ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigen HIV-1 gp120
Applications ELISA, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate FITC
Formulation PBS
Gene Alias Envelope surface glycoprotein gp120, gp120, gp120 glycoprotein, Human immunodeficiency virus 1, SU, Surface protein
Host Species Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant HIV-1 gp120 (Ala 29-Glu 503; 97CN001 strain).
Purification Method Antigen and protein A Affinity-purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Virology Bacteria and Parasites
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 155971
Target Species Virus
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.