missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Histamine N-Methyltransferase/HNMT Antibody (034), FITC, Novus Biologicals™

Product Code. 18341701 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Conditionnement:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18341701 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18341701 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP290171F

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Monoclonal Antibody

Histamine N-Methyltransferase/HNMT Monoclonal specifically detects Histamine N-Methyltransferase/HNMT in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen Histamine N-Methyltransferase/HNMT
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Clone 34
Conjugate FITC
Dilution ELISA
Formulation PBS
Gene Alias EC 2.1.1.8, histamine N-methyltransferase, HMT, HNMT-S1, HNMT-S2
Host Species Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Histamine N-Methyltransferase/HNMT (AAH20677.1; Met1-Ala292).
Purification Method Protein A purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Proteases & Other Enzymes
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 3176
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.