missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex™ High Visibility Softshell 9907-Yellow

Artikelnummer. 17249251 Alle ansehen Uvex Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
4X-Large
5X-Large
6X-Large
missing translation for 'unitSize'
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17249251

missing translation for 'mfr': Uvex™ 9809613

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

All that is essential is that everyone can be seen despite the poor visibility. The high-visibility clothing from the uvex protection flash collection uses bright reflective strips. And of course the cargo trousers and softshell jackets with their optimum fit can also be seen in daylight

  • High visibility soft shell jacket
  • Color: yellow warning/navy
  • Material: 94% polyester, 6% elastane
  • Inside: 100% polyester Fashionable softshell jacket with yellow piping in seams, as well as reflective strips on the hull
  • New cut with ergonomic fit., two-tone high visibility soft shell jacket detachable sleeves and thus as a vest worn, warning yellow fleece lamination on the inside, visible plastic zipper in the center front, 1 right chest pocket with zipper, 2 side pockets with slant access easily and plastic zipper, detachable sleeves
  • Sleeves with loop and velcro adjustable width, extended back
  • Certified in accordance with EN ISO 20471 X2 (jacket) EN ISO 20471 X1 (vest)
  • Sizes: S (46/48) to XXL (62/64)
  • Care instructions: 30 °C washable (gentle cycle) chlorinate impossible, tumble drying impossible, ironing: I points, dry cleaning impossible
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Size 2X-Large
Gender Men's
Material Polyester
Color Yellow
Closure Type Zipper
Disposable Reusable
Product Type Hi-vis Jacket
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt