missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HIF-2 alpha/EPAS1 Antibody (2444A), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Product Code. 18371261 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Conditionnement:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18371261 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18371261 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP276454AF700

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Monoclonal Antibody

HIF-2 alpha/EPAS1 Monoclonal specifically detects HIF-2 alpha/EPAS1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen HIF-2 alpha/EPAS1
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone 2444A
Conjugate Alexa Fluor 700
Dilution Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulation 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Gene Alias Basic-helix-loop-helix-PAS protein MOP2, BHLHE73, Class E basic helix-loop-helix protein 73, ECYT4, endothelial PAS domain protein 1, endothelial PAS domain-containing protein 1, EPAS1, EPAS-1, HIF-1-alpha-like factor, HIF-1alpha-like factor, HIF-2 alpha,
Gene Symbols EPAS1
Host Species Rabbit
Immunogen This recombinant HIF-2 alpha/EPAS1 Antibody (2444A) is made to a partial recombinant human HIF-2 protein (amino acids 543-870) [UniProt Q99814]
Purification Method Protein A or G purified
Quantity 0.1 mL
Research Discipline Angiogenesis, Apoptosis, Cancer, Cancer Stem Cells, Chromatin Research, Embryonic Stem Cell Markers, HIF Target Genes, Hypoxia, Lipid and Metabolism, Transcription Factors and Regulators
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 2034.0
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.