missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HIF-1 alpha Antibody (2443B), DyLight 650, Novus Biologicals™

Product Code. 18393311 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18393311 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18393311 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP275977C

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Monoclonal Antibody

HIF-1 alpha Monoclonal specifically detects HIF-1 alpha in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Knockout Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen HIF-1 alpha
Applications Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoassay
Classification Monoclonal
Clone 2443B
Conjugate DyLight 650
Dilution Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Knockout Validated
Formulation 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Gene Alias AINT, anti-HIF-1 alpha, anti-HIF1A, ARNT interacting protein, ARNT-interacting protein, Basic-helix-loop-helix-PAS protein MOP1, BHLHE78, Class E basic helix-loop-helix protein 78, HIF1, HIF-1 alpha, HIF1A, HIF-1A, HIF-1alpha, HIF-1-alpha, HIF1-alpha, hyp
Gene Symbols HIF1A
Host Species Rabbit
Immunogen This recombinant HIF-1 alpha Antibody (2443B) was developed against partial recombinant human HIF-1 alpha protein (amino acids 1-826) [Uniprot# Q16665].
Purification Method Protein A or G purified
Quantity 0.1 mL
Research Discipline Adaptive Immunity, Angiogenesis, Autophagy, Cancer, Cardiovascular Biology, Cellular Markers, Chromatin Research, Cytokine Research, Hypoxia, Hypoxia Inducible Factors (HIF), Hypoxia Signaling, Immunology, Inflammation, Innate Immunity, Lipid and Metabolism, mTOR Pathway, Signal Transduction, Transcription Factors and Regulators
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 3091.0
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.