missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
HHMJG Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
£151.00 - £366.00
Specifikationer
| Antigen | HHMJG |
|---|---|
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Form | Purified |
| Produktkod | Brand | Quantity | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Quantity | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
18348774
|
Novus Biologicals
NBP3-03589-20UL |
20 μL |
£151.00
20µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
|
18391486
|
Novus Biologicals
NBP3-03589-100UL |
100 μL |
£366.00
100µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beskrivning
HHMJG Polyclonal specifically detects HHMJG in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot.Specifikationer
| HHMJG | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol, pH7.3. | |
| 8690 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse | |
| erky (mouse) homolog-like, HHMJGHuman homolog of mouse jerky gene protein, jerky homolog-like (mouse), jerky protein homolog-like, MGC129608 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 225-524 of human HHMJG (NP_003763.2). | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel