missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HGK/MAP4K4 Antibody (4F8), Novus Biologicals™

Product Code. 18337938 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mg
Packungsgröße:
0.01mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18337938 0.1 mg 0.01mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18337938 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. H00009448M04

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

HGK/MAP4K4 Monoclonal antibody specifically detects HGK/MAP4K4 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen HGK/MAP4K4
Applications Western Blot, ELISA
Classification Monoclonal
Clone 4F8
Conjugate Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500
Formulation In 1x PBS, pH 7.4
Gene Accession No. NP_663719
Gene Alias EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, FLH21957, FLJ10410, hepatocyte progenitor kinase-like/germinal center kinase-like kinase, HGKFLJ20373, HPK/GCK-like kinase HGK, KIAA0687, MAPK/ERK kinase kinase kinase 4, MEK kinase kinase 4, MEKKK 4, mitogen-activated protein kinase kinase kinase kinase 4, Nck-interacting kinase, NIKFLJ90111
Host Species Mouse
Immunogen MAP4K4 (NP_663719, 611 a.a. ~ 710 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. VHPALQRPAEPQVQWSHLASLKNNVSPVSRSHSFSDPSPKFAHHHLRSQDPCPPSRSEVLSQSSDSKSEAPDPTQKAWSRSDSDEVPPRVPVRTTSRSPV
Purification Method IgG purified
Quantity 0.1 mg
Regulatory Status RUO
Research Discipline Protein Kinase
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 9448
Target Species Human
Content And Storage Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.