missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Herpes Simplex Virus 1 Antibody (T111), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18407332 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18407332 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18407332 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB500476MFV450

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Herpes Simplex Virus 1 Monoclonal antibody specifically detects Herpes Simplex Virus 1 in Virus samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen Herpes Simplex Virus 1
Applications ELISA, Immunocytochemistry
Classification Monoclonal
Clone T111
Conjugate mFluor Violet 450 SE
Dilution ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias Herpes simplex virus, Herpes simplex virus 1, Herpes simplex virus type 1, HSV 1, Human herpesvirus 1, Human herpesvirus type 1
Host Species Mouse
Immunogen Exctract of Herpes Simplex Virus 1 infected VERO (green monkey kidney) cells.
Purification Method Protein A purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Target Species Virus
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.