missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HEPES, CellPURE™, Fisher BioReagents

Product Code. 10394870
Click to view available options
Quantity:
100 g
Förpackningsstorlek
100g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 10394870

missing translation for 'mfr': Fisher BioReagents BP2937100

Request Bulk or Custom Formats

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Specifikationer

Absorbance 0.05 AU max. at 260nm, 0.05 AU max. at 280nm, 0.05 AU max. at 290nm
CAS 7365-45-9
Melting Point 234°C
Color White
Decomposition Information 238°C
pH 5.0 to 6.5
Physical Form Powder or Solid
Quantity 100 g
Assay Percent Range ≥99.5 %
Infrared Spectrum Conforms to reference
Molecular Formula C8H18N2O4S
MDL Number MFCD00006158
Packaging Poly Bottle
Synonym 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-Na2-(2-ethanesulfonic acid)
Solubility Information Soluble in water
InChI Key JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
IUPAC Name 2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethane-1-sulfonic acid
Molecular Weight (g/mol) 238.30
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
Formula Weight 238.3
Percent Purity ≥99.5%
Grade CellPURE™
Chemical Name or Material HEPES, Cell culture tested
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.