missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heparin Sodium Salt, TRC

Código de producto. 30132863
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
100 mg
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
100mg
1g
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
30132863 2.5 g 2.5g
17949849 1 g 1g
17939749 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30132863 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH2458002.5G
 Restricted Item

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 9041-08-1
Synonym Adomiparin Sodium, Alfa 87-120, Alfa 87-163, Alfa 87-198, Alfa 87-81, Alfa 88-247, Ardeparin Sodium, Badyket, Bemiparin Sodium, Clivarin 1750, Dalteparin Sodium, Deligoparin Sodium, Depo-Heparin, Fragmin, Fragmin IV, H 2149, Hed-Heparin, Hepaflush, Hepagumin, Hepalean, Heparin Fragment Kabi 2165, Heparin sodium, Heparine Choay, Hepathrom, Heprinar, Hepsal, Inno-Hep, Ivor, Kabi 2165, LHN 1, Lioton 1000, Lipo-Hepin, Lipo-Hepinette, Liquaemin Sodium, Liquemin, Logiparin, Longheparin, M 118 Sodium, Minihep, Minolteparin Sodium, Monoparin, Nadroparine Sodium, Normiflo, OP 2000, Panheprin, Parnaparin Sodium, Pularin, RO 11, RO 14, RP 54563, Reviparin Sodium, Semuloparin Sodium, Sevuparin Sodium, Sodium Acid Heparin, Sodium Heparin, Sodium Heparinate, Sodium Parnaparin, Thrombo-Hepin, Thromboliquine, Tinzaparin Sodium, Unihep, Viatromb, WY 90493RD, Zibo

Especificaciones

Quantity 2.5 g
Chemical Name or Material Heparin Sodium
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.