missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hemopexin Antibody, Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Product Code. 18392672 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18392672 0.1 mL 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18392672 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP311033AF532

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat Polyclonal Antibody

Hemopexin Polyclonal antibody specifically detects Hemopexin in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Hemopexin
Applications Western Blot, ELISA
Classification Polyclonal
Conjugate Alexa Fluor 532
Dilution Western Blot, ELISA
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias beta-1B-glycoprotein, FLJ56652, hemopexin, HX
Host Species Goat
Immunogen Human Hemopexin
Purification Method Affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Angiogenesis, Cancer, Endothelial Cell Markers, Hematopoietic Stem Cell Markers, HIF Target Genes, Hypoxia, Stem Cell Markers, Tyrosine Kinases
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 3263
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.