missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Heme Oxygenase-1-IN-1 hydrochloride, MedChemExpress
Description
Heme Oxygenase-1-IN-1 (Compound 2) hydrochloride is a heme oxygenase 1 (HO-1) inhibitor with an IC50 of 0.25 μM.
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | Heme Oxygenase-1-IN-1 hydrochloride |
| CAS | 1092851-70-1 |
| Color | Light Yellow |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C13H16BrClN2 |
| Quantity | 100 mg |
| Solubility Information | DMSO : 125 mg/mL (396.02 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (316.82 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | BrC1=CC=C(CCCCN2C=CN=C2)C=C1.Cl |
| Molecular Weight (g/mol) | 315.64 |
| Formula Weight | 315.64 |
| Afficher plus |
Research purposes only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?