missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Helicobacter Pylori Antibody (HP/1334), Biotin, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18398406 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
0.1 mL
missing translation for 'unitSize'
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
18398406 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18398406 missing translation for 'mfr' Novus Biologicals missing translation for 'supplierNo' NBP314092B

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

Helicobacter Pylori Monoclonal antibody specifically detects Helicobacter Pylori in H. Pylori samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigen Helicobacter Pylori
Applications Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone HP/1334
Conjugate Biotin
Formulation PBS
Gene Alias H. Pylori
Host Species Mouse
Immunogen Total sonicate of Helicobacter pylori
Purification Method Protein A or G purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Target Species H. pylori
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.