missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Heat-shrink Polyolefin Wiremarker Sleeves
Click to view available options
Color:
White
Unit Size:
Each
Specifications
Specifications
| Certifications/Compliance | RoHS compliant B-342 to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC, UL Recognized to UL224, SAE-AMS-DTL-23053/5 C (Class 1), SAE-AS-81531 |
| Description | BMP71 PermaSleeve Wire Marker Sleeves |
| Color | White |
| Finish | Matte |
| Format | Roll |
| Material | Polyolefin |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Dot Matrix, Thermal Transfer |
| Product Type | Wire Marker Sleeve |
| For Use With (Application) | For wire and cable marking |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur