missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HDGF Antibody, Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Code produit 18419432 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Conditionnement:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18419432 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18419432 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP171924AF350

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

HDGF Polyclonal antibody specifically detects HDGF in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen HDGF
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Alexa Fluor 350
Dilution Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias FLJ96580, hepatoma-derived growth factor, hepatoma-derived growth factor (high-mobility group protein 1-like), High mobility group protein 1-like 2, HMG-1L2, HMG1L2DKFZp686J1764
Host Species Rabbit
Immunogen The immunogen for this product maps to a region between residue 100 and 150 of human Hepatoma-Derived Growth Factor using the numbering given in entry NP_004485.1 (GeneID 3068).
Purification Method Immunogen affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cancer, Cell Biology
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 3068
Target Species Human, Mouse
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.