missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HDAC7 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 6J2N9, Novus Biologicals™

Product Code. 18371684 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 μg
20 μg
Packungsgröße:
100µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18371684 20 μg 20µL
18362765 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18371684 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP31545720UL

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

HDAC7 Monoclonal antibody specifically detects HDAC7 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen HDAC7
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 6J2N9
Conjugate Unconjugated
Formulation PBS, 0.05% BSA, 50% glycerol, pH7.3
Gene Alias DKFZP586J0917, EC 3.5.1.98, HD7, HD7A, HDAC7AFLJ99588, histone deacetylase 7, Histone deacetylase 7ADKFZp586J0917
Host Species Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 24-198 of human HDAC7 (Q8WUI4).
Purification Method Affinity purified
Quantity 20 μg
Regulatory Status RUO
Research Discipline Breast Cancer, Cancer, Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, Epigenetics
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 51564
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.