missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ HDAC10 Polyclonal Antibody

Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Invitrogen™ PA599170
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Antibody detects endogenous levels of total HDAC10.
Responsible for the deacetylation of lysine residues on the N-terminal part of the core histones (H2A, H2B, H3 and H4). Histone deacetylation gives a tag for epigenetic repression and plays an important role in transcriptional regulation, cell cycle progression and developmental events. Histone deacetylases act via the formation of large multiprotein complexes.
Especificaciones
| HDAC10 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| HDAC10 | |
| AW548891; DKFZp761B039; Hd10; Hdac10; Histone deacetylase 10; MGC149722; Polyamine deacetylase HDAC10; RP3-402G11.7 | |
| Rabbit | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 170787, 362981, 83933 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 | |
| Q569C4, Q6P3E7, Q969S8 | |
| HDAC10 | |
| A synthesized peptide derived from human HDAC10(Accession Q969S8), corresponding to amino acid residues A4-E54. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat, Monkey | |
| Antibody | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido