missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HCN1 Antibody (S70), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Código de producto. 18417424 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18417424 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18417424 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP122450JF549

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

HCN1 Monoclonal antibody specifically detects HCN1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen HCN1
Applications Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen)
Classification Monoclonal
Clone S70
Conjugate Janelia Fluor 549
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias BCNG1, BCNG-1brain cyclic nucleotide gated channel 1, Brain cyclic nucleotide-gated channel 1, HAC-2, hyperpolarization activated cyclic nucleotide-gated potassium channel 1, potassium/sodium hyperpolarization-activated cyclic nucleotide-gated channel 1
Host Species Mouse
Immunogen Fusion protein amino acids 778-910 (C terminus) of rat HCN1
Purification Method Protein G purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cardiovascular Biology, Neuroscience
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 348980
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.