missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HBTU, TRC

Artikelnummer. 30390346
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity
30390346 1 g
30402878 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30390346 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH1075001G

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 94790-37-1
Molecular Formula C11H16F6N5OP
Molecular Weight (g/mol) 379.24
Synonym 1-[Bis(dimethylamino)methylene]-1H-benzotriazolium Hexafluorophosphate(1-) 3-Oxide, N-HBTU
IUPAC Name [benzotriazol-1-yloxy(dimethylamino)methylidene]-dimethylazanium;hexafluorophosphate
SMILES CN(C)C(=[N+](C)C)On1nnc2ccccc12.F[P-](F)(F)(F)(F)F

Spezifikation

Quantity 1 g
InChI Formula InChI=1S/C11H16N5O.F6P/c1-14(2)11(15(3)4)17-16-10-8-6-5-7-9(10)12-13-16;1-7(2,3,4,5)6/h5-8H,1-4H3;/q+1;-1
Formula Weight 379.0997
Chemical Name or Material HBTU
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.