missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HBsAg Antibody (HBsAg/7555R) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP3-20857JF525
This item is not returnable.
View return policy
Description
HBsAg Monoclonal antibody specifically detects HBsAg in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifications
| HBsAg | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 525 | |
| HBsAg, HBV major surface antigen, HBV surface antigen, Hepatitis B Virus major surface antigen, Hepatitis B Virus Surface Antigen, Major surface antigen, protein S | |
| Recombinant full-length human HBsAg protein | |
| 0.1 mL | |
| Cell Biology, Virology Bacteria and Parasites | |
| 944569 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| HBsAg/7555R | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido