missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Harsh Environment Multipurpose Polyester Labels with Header for M6/M7 Printers
Shop All Brady ProductsBeskrivelse
- Ideal for use in electronic PCB and component identification, bar code labels, rating plates and solar panel identification
- Glossy white finish with permanent acrylic is thermal transfer printable
- UL approved, CSA accepted
- Meets requirements of a halogen-free material per DIN VDE 0472 part 815
- Made of B-423 polyester material
Tekniske data
Tekniske data
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Certifications/Compliance | Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815) |
| Adhesive Type | Permanent Acrylic |
| Coating | None |
| Color | Green, White |
| Finish | Gloss |
| Format | Die-cut |
| Material | Polyester |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?