Learn More
Hamilton™ Microlab Accessories - Power Supply and Cords
Click to view available options
Plug Type:
Universal
missing translation for 'unitSize'
Each
Description
- Choices based on country of use
Spécification
Spécification
| Description | Power Supply Universal (110 - 220 VAC) |
| Type | Power Supply |
| For Use With (Equipment) | Microlab™ 600 diluter/dispenser system |
| Plug Type | Universal |
| Voltage | 110/220 VAC |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu