missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hafnium, plasma standard solution, Specpure™ Hf 1000μg/mL

Product Code. 11396459
Change view
Click to view available options
Quantity:
50 mL
100 mL
500 mL
Unit Size:
100mL
500mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
11396459 500 mL 500mL
11301409 50 mL 50mL
11311409 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11396459 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013843.AP
Request Bulk or Custom Formats

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

MDL Number MFCD00011032

Specifikationer

Physical Form Liquid
Concentration HfCl2O in 5% HCl
UN Number UN1789
Quantity 500 mL
Grade Specpure
Chemical Name or Material Hafnium plasma standard solution, Hf 1000μg/mL

RUO – Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.