missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
H2L5186303, Tocris Bioscience™

Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
Description
Potent and selective lysophosphatidic acid 2 (LPA2) receptor antagonist (IC50 values are 8.9, 1230 and 27354 nM for LPA2, LPA3 and LPA1 receptors respectively, in a LPA-elicited calcium mobilization assay).
Specifications
Especificaciones
| Quantity | 50 mg |
| Formula Weight | 488.45 |
| Percent Purity | >98% |
| Chemical Name or Material | H2L5186303 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido