missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

H2BFM Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™

Código de producto. 18368446 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18368446 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18368446 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP309569100UL

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

H2BFM Polyclonal specifically detects H2BFM in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen H2BFM
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Dilution Western Blot 1.0 ug/ml
Formulation PBS buffer, 2% sucrose
Gene Alias H2B histone family, member M, H2B/s
Host Species Rabbit
Immunogen The immunogen is a synthetic peptide directed towards the middle region of human H2BFM (NP_001157888.1). Peptide sequence SCYLMAAASAMAEASSETTSE, EGQSIQEPKEANSTKAQKQKRRGCRGSR
Purification Method Affinity purified
Quantity 100 μg
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 286436
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.