missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GYPB Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™

Product Code. 18362324 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
20 μL
100 μL
Unit Size:
100µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18362324 100 μL 100µL
18373226 20 μL 20µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18362324 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP304815100UL

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

GYPB Polyclonal specifically detects GYPB in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen GYPB
Applications Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Formulation PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Gene Alias CD235b antigen, glycophorin B (includes Ss blood group), glycophorin B (MNS blood group), glycophorin B (Ss blood group), glycophorin HeP2, glycophorin MiVI, glycophorin-B, GPB.NY, GPBHGpMiVI, GYPHe.NY, MNS, PAS-3, Sialoglycoprotein delta, Ss blood group, SS-active sialoglycoprotein, SSCD235b
Host Species Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-91 of human GYPB (NP_002091.3).
Purification Method Affinity purified
Quantity 100 μL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 2994
Target Species Human
Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.