missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GW7604, MedChemExpress
Description
GW7604 is an antiestrogen. GW7604 is the metabolite of GW5638, which is a high affinity estrogen receptor (ER) antagonist.
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | GW7604 |
| CAS | 195611-82-6 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C25H22O3 |
| Quantity | 5 mg |
| SMILES | O=C(O)/C=C/C1=CC=C(/C(C2=CC=C(O)C=C2)=C(C3=CC=CC=C3)/CC)C=C1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 370.44 |
| Formula Weight | 370.44 |
| Percent Purity | 95.73% |
| Afficher plus |
Research purposes only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?