missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GW627368, MedChemExpress

Codice prodotto. 16437228
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16437228

Marca: Medchem Express HY16963

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress GW627368 (GW627368X) is a novel, potent and selective competitive antagonist of prostanoid EP4 receptor with additional human TP receptor affinity, with pKi values of 7.0 and 6.8 for human prostanoid EP4 and TP receptors respectively.

GW627368 (GW627368X) is a novel, potent and selective competitive antagonist of prostanoid EP4 receptor with additional human TP receptor affinity, with pKi values of 7.0 and 6.8 for human prostanoid EP4 and TP receptors respectively.

Specifica

Chemical Name or Material GW627368
CAS 439288-66-1
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C30H28N2O6S
Quantity 10 mg
Solubility Information DMSO : 100 mg/mL (183.61 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NS(=O)(C1=CC=CC=C1)=O)CC2=CC=C(N(CC3=C4C(OCC)=C(C=CC=C5)C5=C3OCC)C4=O)C=C2
Molecular Weight (g/mol) 544.62
Formula Weight 544.62
Percent Purity 99.97%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) COVID-19-immunoregulation
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato