missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GW284543, MedChemExpress
Descripción
GW284543 (UNC10225170) is a selective MEK5 inhibitor. GW284543 (UNC10225170) reduces pERK5, and decreases endogenous MYC protein.
Especificaciones
Especificaciones
| Chemical Name or Material | GW284543 |
| CAS | 790186-68-4 |
| Color | Off-White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C23H20N2O3 |
| Quantity | 100 mg |
| Synonym | UNC10225170 |
| Solubility Information | DMSO : 125 mg/mL (335.64 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | COC1=CC2=C(NC3=CC(OC4=CC=CC=C4)=CC=C3)C=CN=C2C=C1OC |
| Molecular Weight (g/mol) | 372.42 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?