missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Guanosine 5’-O-(2-Thiodiphosphate) Trilithium Salt, TRC
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Guanosine 5'-O-(2-Thiodiphosphate) Trilithium Salt |
| CAS | 97952-36-8 |
| Molecular Formula | C10 H12 N5 O10 P2 S . 3 Li |
| Quantity | 25 mg |
| Synonym | 5'-Guanylic acid, monoanhydride with phosphorothioic acid, trilithium salt (9CI), Trilithium GDP-βS, Guanosine 5'-(β-thiodiphosphate) trilithium salt, Guanosine 5'-O-(2-thiodiphosphate) trilithium salt, Guanosine 5'-O-(β-thiodiphosphate) trilithium salt, Guanyl-5'-yl thiophosphate trilithium salt |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H15N5O10P2S.3Li/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(24-9)1-23-26(19,20)25-27(21,22)28;;;/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H,19,20)(H2,21,22,28)(H3,11,13,14,18);;;/q;3*+1/p-3/t3-,5-,6-,9-;;;/m1.../s1 |
| SMILES | [Li+].[Li+].[Li+].NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(=O)([O-])OP(=S)([O-])[O-])[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1 |
| IUPAC Name | trilithium;[(2R,3S,4R,5R)-5-(2-amino-6-oxo-1H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl dioxidophosphinothioyl phosphate |
| Molecular Weight (g/mol) | 477.065 |
| Formula Weight | 477.026 |
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?