missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GTF2A1 Antibody (PCRP-GTF2A1-1F2), DyLight 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18364526 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18364526 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18364526 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP314054V

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

GTF2A1 Monoclonal antibody specifically detects GTF2A1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen GTF2A1
Applications Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone PCRP-GTF2A1-1F2
Conjugate DyLight 405
Formulation 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Gene Alias General transcription factor IIA subunit 1, general transcription factor IIA, 1, 19/37kDa, glucose regulated protein, 58kD pseudogene, MGC129969, MGC129970, TF2A1, TFIIA, TFIIA alpha, p55, TFIIA-42, TFIIAL, transcription initiation factor IIA subunit 1, Transcription initiation factor TFIIA 42 kDa subunit
Host Species Mouse
Immunogen Recombinant full-length human GTF2A1 protein (Uniprot: P52655)
Purification Method Protein A or G purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 2957
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.