missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GSK-J4, MedChemExpress

Product Code. 16472797
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16472797

Brand: Medchem Express HY15648B

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

MedChemExpress GSK-J4 is a potent dual inhibitor of H3K27me3/me2-demethylases JMJD3/KDM6B and UTX/KDM6A with IC50s of 8.6 and 6.6 μM, respectively. GSK-J4 inhibits LPS-induced TNF-α production in human primary macrophages with an IC50 of 9 μM. GSK J4 is a cell permeable prodrug of GSK-J1. GSK-J4 induces endoplasmic reticulum stress-related apoptosis.

GSK-J4 is a potent dual inhibitor of H3K27me3/me2-demethylases JMJD3/KDM6B and UTX/KDM6A with IC50s of 8.6 and 6.6 μM, respectively. GSK-J4 inhibits LPS-induced TNF-α production in human primary macrophages with an IC50 of 9 μM. GSK J4 is a cell permeable prodrug of GSK-J1. GSK-J4 induces endoplasmic reticulum stress-related apoptosis.

Specifications

Chemical Name or Material GSK-J4
Physical Form Oil
CAS 1373423-53-0
Color Yellow
Quantity 50 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C24H27N5O2
For Use With (Application) Cancer-programmed cell death
Solubility Information DMSO : ≥ 36 mg/mL (86.23 mM)
SMILES O=C(OCC)CCNC1=NC(C2=CC=CC=N2)=NC(N3CCC(C=CC=C4)=C4CC3)=C1
Molecular Weight (g/mol) 417.5
Formula Weight 417.5
Percent Purity 95.0%
Grade Research
Show More Show Less

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado