missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GRG (Groucho homolog) Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18386216 Alle ansehen Bio Techne Produkte
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
20 μL
100 μL
missing translation for 'unitSize'
100µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18386216 20 μL 20µL
18381946 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18386216 missing translation for 'mfr' Novus Biologicals missing translation for 'supplierNo' NBP30340520UL

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

GRG (Groucho homolog) Polyclonal specifically detects GRG (Groucho homolog) in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen GRG (Groucho homolog)
Applications Western Blot, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Formulation PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Gene Alias AES-1, AES-2, Amino enhancer of split, amino-terminal enhancer of split, ESP1, Gp130-associated protein GAM, GRG, GRG5, Protein ESP1, Protein GRG, TLE5
Host Species Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-264 of human GRG (Groucho homolog) (NP_945320.1).
Purification Method Affinity purified
Quantity 20 μL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Apoptosis, Signal Transduction, Wnt Signaling Pathway
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 166
Target Species Human, Mouse
Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.