missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GRASP65 Antibody (OTI5G8), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18432305 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18432305 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18432305 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP272144MFV500

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

GRASP65 Monoclonal antibody specifically detects GRASP65 in Human, Rat, Porcine, Canine, Primate, Monkey samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen GRASP65
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone OTI5G8
Conjugate mFluor Violet 500 SE
Dilution Flow Cytometry
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias Golgi peripheral membrane protein p65, Golgi phosphoprotein 5MGC118897, golgi reassembly stacking protein 1, 65kDa, Golgi reassembly-stacking protein 1, Golgi reassembly-stacking protein of 65 kDa, GRASP65MGC118894, P6565 kDa
Host Species Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human GORASP1 (NP_114105) produced in HEK293T cell.
Purification Method Immunogen affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Golgi Apparatus Markers
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 64689
Target Species Human, Rat, Pig, Canine, Primate, Monkey
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.