missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GR79236, MedChemExpress

Product Code. p-200099885
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
5mg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16497668

Brand: Medchem Express HY18978

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

MedChemExpress GR79236 is a highly potent, selective and orally active adenosine A1 receptor agonist with a Kis of 3.1 nM and 1300 nM for A1 and A2 receptors, respectively. GR79236 has anti-nociceptive and anti-inflammatory actions.

GR79236 is a highly potent, selective and orally active adenosine A1 receptor agonist with a Kis of 3.1 nM and 1300 nM for A1 and A2 receptors, respectively. GR79236 has anti-nociceptive and anti-inflammatory actions.

Tekniske data

Chemical Name or Material GR79236
CAS 124555-18-6
Color Light Yellow
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C15H21N5O5
Quantity 10 mg
Solubility Information H2O : 100 mg/mL (284.61 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (284.61 mM)
SMILES OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3N[C@@H]4[C@@H](O)CCC4)O1)O)O
Molecular Weight (g/mol) 351.36
Formula Weight 351.36
Percent Purity 99.75%
Grade Research
Physical Form Powder
For Use With (Application) COVID-19-immunoregulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Korrektion af produktindhold

Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.