missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GPR25 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-86657-0.1ML
This item is not returnable.
View return policy
Beskrivning
GPR25 Polyclonal specifically detects GPR25 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Specifikationer
| GPR25 | |
| Polyclonal | |
| PBS, 2% Sucrose | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| G protein-coupled receptor 25, probable G-protein coupled receptor 25 | |
| The immunogen is a synthetic peptide directed towards the middle region of Human GPR25 | |
| 0.1 mL | |
| GPCR | |
| 2848 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering